Merck
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Synonym(e):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carbaldehyd
Größe auswählen
W339504-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 106.00
1 KG
CHF 557.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W339504-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 106.00
1 KG
CHF 557.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
FEMA-Nummer:
3395
Beilstein:
2961587
CoE-Nummer:
10379
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.106
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D −15°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; spicy; minty; cooling; woody
SMILES String
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 30 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F
Flammpunkt (°C)
78 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)