Merck
W315214
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one solution
50 wt. % in propylene glycol, FG
Größe auswählen
W315214-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 515.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W315214-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 515.00
About This Item
FEMA-Nummer:
3152
CoE-Nummer:
759
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.057
EG-Index-Nummer:
2446065
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Konzentration
50 wt. % in propylene glycol
Brechungsindex
n20/D 1.475
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; maple; sweet
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F
Flammpunkt (°C)
107 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)