Merck
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
Synonym(e):
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
Größe auswählen
W268703-SAMPLE-K
CHF 53.40
25 G
CHF 107.00
100 G
CHF 321.00
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W268703-SAMPLE-K
CHF 53.40
25 G
CHF 107.00
100 G
CHF 321.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
FEMA-Nummer:
2687
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.486
NACRES:
NA.21
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; jasmine; mango; fruity; tropical
SMILES String
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
InChIKey
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.89 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)