Wichtige Dokumente
W311308
Wintergrünöl aus Gaultheria procumbens L.
China origin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Gaultheria procumbens L.
Qualität
Kosher
Optische Aktivität
[α]20/D −0.5°, neat
Ursprung
China origin
bp
219 °C (lit.)
Dichte
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fresh; sweet; wintergreen
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChIKey
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F
Flammpunkt (°C)
96 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?