Wichtige Dokumente
W304000
Tagete oil
natural, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Tagetes glandulifera
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +8.4°, neat
Zusammensetzung
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
Brechungsindex
n20/D 1.481
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; herbaceous; rancid
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?