W295101
4-Hydroxybenzoesäure-propylester
≥99%
Synonym(e):
Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylparaben
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
burnt; smoky
SMILES String
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChIKey
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C