Wichtige Dokumente
P5835
4-Hydroxybenzoesäure-propylester
BioXtra
Synonym(e):
Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylparaben
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChIKey
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Verwandte Kategorien
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)