W291218
Piperonylacetat
≥99%, FG
Synonym(e):
Heliotropylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; sweet
SMILES String
CC(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)12-5-8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
PFWYHTORQZAGCA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves