Merck
W310808
Sigma-Aldrich
Vanillinacetat
≥98%, FG
Synonym(e):
4-Formyl-2-methoxyphenylacetat
Größe auswählen
W310808-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 81.00
1 KG
CHF 212.00
5 KG
CHF 935.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W310808-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 81.00
1 KG
CHF 212.00
5 KG
CHF 935.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
FEMA-Nummer:
3108
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
225
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.035
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; sweet; vanilla
SMILES String
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor