Merck
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentensäure
≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
FEMA-Nummer:
3195
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4177
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.055
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
jam; acidic; fruity; sour
SMILES String
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
InChIKey
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)