Wichtige Dokumente
W277304
Nerylacetat
≥98%, stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-acetat
Größe auswählen
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Zusammensetzung
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Organoleptisch
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChIKey
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis