Wichtige Dokumente
W277315
Nerylacetat
natural, 90%
Synonym(e):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Halal
Kosher
natural
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChIKey
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
209.8 °F
Flammpunkt (°C)
98.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?