Wichtige Dokumente
W272906
Methyl-2-octynoat
≥99%, stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
Methylheptincarbonat, NSC 72098
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Zusammensetzung
contains IFRA and 1223/2009 restricted Methyl 2-octynoate
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
217-220 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; vegetable; violet
SMILES String
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?