Merck
W209805
Sigma-Aldrich
Anisyl acetate
≥97%, FCC, FG
Größe auswählen
W209805-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
5 KG
CHF 363.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W209805-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
5 KG
CHF 363.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
FEMA-Nummer:
2098
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
209
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.019
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise; cherry; sweet; vanilla
SMILES String
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChIKey
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 30 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)