Merck
W257605
Sigma-Aldrich
Hexyl propionate
≥97%, FG
Größe auswählen
W257605-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
20 KG
CHF 882.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W257605-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
20 KG
CHF 882.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2576
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
420
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.139
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; fruity; pear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 10 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage