Wichtige Dokumente
W238007
L-Dihydrocarvyl-acetat
mixture of isomers, ≥95%
Synonym(e):
(−)-Essigsäure-dihydrocarvylester
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]/D ≤55°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
medicinal; minty; floral; sweet
SMILES String
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
InChIKey
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?