W232106
Clary sage oil
Synonym(e):
Salvia Sclarea
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 182.60
Optische Aktivität
[α]20/D −10.5°, neat
Ursprung
USA origin
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter