Merck
W221708
Sigma-Aldrich
Butylvalerat
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2217
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
466
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.148
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
Biologische Quelle:
synthetic
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
SMILES String
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)