Wichtige Dokumente
W208213
Isoamyl propionate
natural, FCC, FG
Synonym(e):
Isoamyl propionate, Amyl propionate
Größe auswählen
CHF 54.60
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 54.60
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?