Merck
W206903
Sigma-Aldrich
Isoamylformiat
≥97%, FG
Synonym(e):
Ameisensäure-isopentylester
Größe auswählen
W206903-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 91.10
9 KG
CHF 444.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W206903-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 91.10
9 KG
CHF 444.00
About This Item
Lineare Formel:
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
FEMA-Nummer:
2069
Beilstein:
1739893
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
500
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.162
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
10 mmHg ( 17.1 °C)
Assay
≥97%
Expl.-Gr.
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity
SMILES String
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)