TEM-76043-21
Cryo-SiN TEM Windows
20 nm Thick, window size 9
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Fenstergröße
9
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)