Wichtige Dokumente
T74004
2,5,6-Trimethylbenzimidazol
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
239-240 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc2nc(C)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C10H12N2/c1-6-4-9-10(5-7(6)2)12-8(3)11-9/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
AFNRMRFWCAJQGP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?