Fortfahren mit
D7750
2′-Desoxycytidin 5′-Monophosphat
≥95.0%, synthetic, powder
Synonym(e):
Deoxycytidylsäure, dCMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 240.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-849-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
41062
Assay:
≥95.0%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 240.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2′-Desoxycytidin 5′-Monophosphat, Sigma Grade, ≥95.0%
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥95.0%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
General description
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate is a deoxynucleotide building block via which DNA is made. It consists of a 2′-deoxy-β-D-ribofuranose, linked through an N-β-D-glycosidic linkage to a heterocycle nitrogen cytosine. It is phosphorylated at carbon C-5′.
Application
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate (dCMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA biosynthesis.
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate has been used in Raman spectroscopic studies to determine its Raman total half bandwidths.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7625D3876M9131
description
Sigma Grade, ≥95.0%
description
Sigma Grade, ≥98%
description
Sigma Grade
description
≥98%
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
-
biological source
synthetic
biological source
microbial (fermentation)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)