Merck
T70394
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethoxyzimtsäure, hauptsächlich trans
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)c(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
InChIKey
XCEGAEUDHJEYRY-SNAWJCMRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable