Wichtige Dokumente
T68020
Trimellitanhydridchlorid
98%
Synonym(e):
Benzol-1,2,4-tricarbonsäure-1,2-anhydrid-4-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
66-68 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H3ClO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H
InChIKey
NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?