Merck
T5033
Sigma-Aldrich
Triethylentetramin -dihydrochlorid
Synonym(e):
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamin -dihydrochlorid
Größe auswählen
25 G
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 336.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.16
Beilstein:
5961763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES String
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
InChIKey
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired