Wichtige Dokumente
159220
Diethylpyrocarbonat
96% (NT)
Synonym(e):
DEP, DEPC, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Ethoxy-Ameisensäure-Anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96% (NT)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carbonate
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- nuclease inhibitor for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues
- an antimicrobial additive
- ribonuclease inhibitor
- histidine residue modifier
- reagent for conversion of imines to carbamates
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.