T28355
N,N′-Diphenylthioharnstoff
98%
Synonym(e):
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff, Diphenylsulfoharnstoff, Thiocarbanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
SMILES String
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChIKey
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges