T19208
β-Tetralon
98%
Synonym(e):
3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenon, 3,4-Dihydro-2-naphthol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.560 (lit.)
bp
131 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
InChIKey
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter