Merck
722251
Sigma-Aldrich
7-Fluor-1-Tetralon
97%
Synonym(e):
7-Fluor-3,4-dihydronaphthalin-1(2H)-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-66 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChIKey
UCBYBFAJSWCTLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)