Merck
SYNF773030M
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F773030M, Gooch filter
Größe auswählen
1 EA
CHF 30.40
CHF 30.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 30.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.85
CHF 30.40
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F773030M
Fritte AD
30 mm
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 30 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)