Merck
SYNF773030C
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F773030C, Gooch filter
Größe auswählen
1 EA
CHF 28.90
CHF 28.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 28.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.51
CHF 28.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F773030C
Fritte AD
30 mm
Kapazität
30 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1