Merck
BR458734
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 4
Synonym(e):
Filter, Filter crucible
Größe auswählen
10 EA
CHF 460.00
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 460.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
BRAND 458734
Kapazität
50 mL
Porengröße
10-16 μm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)