Merck
SYNF111900L
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
Synonym(e):
Synthware F111900L
Größe auswählen
1 EA
CHF 668.00
CHF 668.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 668.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 668.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (120)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F111900L
ID × Tiefe
12 cm × 30.2 cm
Kolbenkapazität
3500 mL
Allgemeine Beschreibung
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)