Merck
SYNF111000
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1000 mL, tall form with metal housing
Synonym(e):
Synthware F111000
Größe auswählen
1 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 247.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (70)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F111000
ID × Tiefe
7 cm × 30.2 cm
Kolbenkapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)