Merck
Z120790
Sigma-Aldrich
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
aluminum housing, capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Dewar Flask, Wide-Mouth Dewar
Größe auswählen
1 EA
CHF 227.00
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 227.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (70)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1,000 mL
Tiefe × Gesamt-H
30.2 cm × 33.7 cm
Innendurchm.
7.0 cm
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)