Merck
SLW1480/06D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 80 mm × 20 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1480/06D
Größe auswählen
10 EA
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 196.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1480/06D
Basis AD
74 mm
Durchm. × H
80 mm × 20 mm
Schalenkapazität
~100 mL
Oberteil ID
75 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)