Merck
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1134/08
Größe auswählen
5 EA
CHF 130.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 130.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Verbindung
Joints neck (36)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated: no
without cap
baffled
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1134/08
Höhe
138 mm
Grundkörper AD
82 mm
Kapazität
250 mL
Hals ID
32 mm
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)