Fortfahren mit
F0644
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
Synonym(e):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 480.00
CHF 456.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 12 ea
Feature:
without cap
CHF 456.00
ListenpreisCHF 480.00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 12 ea
H
13.5 cm
base diam.
8.8 cm
working volume
250 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0769F0894F0152
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
working volume
250 mL
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
H
13.5 cm
H
23 cm
H
28.5 cm
H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)