Merck
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9O9P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97%
SMILES String
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
InChIKey
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)