Merck
SIK7911-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O6P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
SMILES String
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChIKey
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)