Merck
A5898
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzylphosphonsäure
≥95%
Synonym(e):
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, P-[(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, [(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, p-Aminobenzylphosphonic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 79.80
1 G
CHF 300.00
CHF 79.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 79.80
1 G
CHF 300.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10NO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 79.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10NO3P/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)