Merck
SIK7712-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium bromide
≥95%
Größe auswählen
250 MG
CHF 176.00
1 G
CHF 474.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 176.00
1 G
CHF 474.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H31BrNO3P
Molekulargewicht:
408.31
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
off-white
Anwendung
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)