QBD10181
dPEG®4-SATA (S-acetyl-dPEG®4-NHS ester)
Synonym(e):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-thiaoctadecanoate, Acetyl-S-dPEG4-NHS ester, N-Succinimidyl S-acetyl(thiotetraethylene glycol), Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(SCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable