Fortfahren mit
55156
7-Hydroxycumarin-3-carbonsäure-N-succinimidylester
suitable for fluorescence, ≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
Synonym(e):
N-Succinimidyl-7-hydroxy-cumarin-3-carboxylat, Umbelliferon-3-carbonsäure-N-succinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 236.00
CHF 118.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 799.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.22
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9419622
Assay:
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
CHF 118.00
ListenpreisCHF 236.00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO7/c16-8-2-1-7-5-9(13(19)21-10(7)6-8)14(20)22-15-11(17)3-4-12(15)18/h1-2,5-6,16H,3-4H2
InChI key
KFEBWCYYRFZMTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester (7-OHCCA-SE) is used as a reagent to conjugate 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid (7-OHCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
36801M979487444
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)