Merck
P71517
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridyl)-pyridiniumchlorid -hydrochlorid
85%, technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9ClN2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.11
Beilstein:
3786515
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable