P35359
Diphenylsulfon
97%
Synonym(e):
Phenylsulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
379 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
123-129 °C (lit.)
SMILES String
O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
363.2 °F
Flammpunkt (°C)
184 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves