Wichtige Dokumente
D0100000
Dapson
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Aminophenylsulfon, 4,4′-Diaminodiphenylsulfon, 4,4′-Sulfonyldianilin, Bis-(4-aminophenyl)-sulfon, DDS, Dapson
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
dapsone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChIKey
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Blood, Blood,spleen,Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)