Merck
P199
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-Butanamin -hydrochlorid
Größe auswählen
5 MG
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 145.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-144 °C
SMILES String
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
InChIKey
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)