Merck
P12804
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
≥99%
Synonym(e):
o-Phenanthrolin Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
Beilstein:
4008096
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChIKey
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Im Komplex mit Kupfer besitzt es Nuklease-Aktivität, was zur Untersuchung von DNA-Protein-Interaktionen ausgenutzt wird.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitor von Metalloproteasen; bildet Chelate mit Eisen, Zink und anderen zweiwertigen Metallen. Wirksam im Konzentrationsbereich von 1-10 mM.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jing Yuan et al.
Nature chemical biology, 5(10), 765-771 (2009-09-08)
Studies of gene function and molecular mechanisms in Plasmodium falciparum are hampered by difficulties in characterizing and measuring phenotypic differences between individual parasites. We screened seven parasite lines for differences in responses to 1,279 bioactive chemicals. Hundreds of compounds were
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the